(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B22102.14EA 70.5 EUR
B22102.14 B22102.22
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid ≥98%
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃(NO₂)₂)CH₂COOH
MW: 226,15 g/mol
Smeltpunt: 177…182 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007227
CAS-nummer: 643-43-6
EINECS: 211-398-2