(2-Methoxyphenyl)acetic acid
Leverancier: Molekula
Gevaar
MOLEM86558551EA 0 EUR
MOLEM86558551
(2-Methoxyphenyl)acetic acid
(2-Methoxyphenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
MW: 166,18 g/mol
Kookpunt: 332 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 120…123 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004321
CAS-nummer: 93-25-4
EINECS: 202-231-4