(4-Methoxyphenyl)acetic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21240.0250EA 169 EUR
8.21240.9999 8.21240.0250 8.21240.0100
(4-Methoxyphenyl)acetic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
(4-Methoxyphenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
MW: 166,18 g/mol
Kookpunt: 306 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 84…86 °C
Vlampunt: 193 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004345
CAS-nummer: 104-01-8
EINECS: 203-166-4
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility 6 g/l (20 °C)
Melting Point 86 - 88 °C
Molar Mass 166.18 g/mol
Bulk Density 440 kg/m3
Boiling Point 138 - 140 °C (4 hPa)
Flash Point 193 °C