Homovanillic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A12441.03EA 61.9 EUR
A12441.03 A12441.14 A12441.06
Homovanillic acid ≥98%
Homovanillic acid
Formule: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
MW: 182,18 g/mol
Kookpunt: 339 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 140…145 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004350
CAS-nummer: 306-08-1
EINECS: 206-176-7
Merck Index: 13,04761