(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO139990050EA 40.5 EUR
ACRO139990050 ACRO139990500 ACRO139990100
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid 99%
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
MW: 226,23 g/mol
Kookpunt: 352 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 117…120 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004336
CAS-nummer: 951-82-6
EINECS: 213-456-2
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %