(3-Hydroxyphenyl)acetic acid 99+%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO121700050EA 57.9 EUR
ACRO121700050 ACRO121700250
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid 99+%
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
MW: 152,15 g/mol
Kookpunt: 349 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 128…131 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004337
CAS-nummer: 621-37-4
EINECS: 210-684-4
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 131 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %