(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLEM22647659EA 0 EUR
MOLEM22647659
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
MW: 152,15 g/mol
Kookpunt: 347 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 147…150 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004347
CAS-nummer: 156-38-7
EINECS: 205-851-3