(3-Phenoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L12524.06EA 248 EUR
L12524.06 L12524.03
(3-Phenoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(3-Phenoxyphenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₅OC₆H₅)CH₂COOH
MW: 228,25 g/mol
Smeltpunt: 88…90 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00016826
CAS-nummer: 32852-81-6