(3,4-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A16584.06EA 153 EUR
A16584.06 A16584.03
(3,4-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
(3,4-Difluorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172,13 g/mol
Kookpunt: 259 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 48…50 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010002
CAS-nummer: 658-93-5
EINECS: 211-527-2