(Pentafluorophenyl)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B22430.03EA 45.8 EUR
B22430.03 B22430.06
(Pentafluorophenyl)acetic acid ≥98%
(Pentafluorophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₃F₅O₂
MW: 226,1 g/mol
Kookpunt: 247 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 107…110 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004316
CAS-nummer: 653-21-4
EINECS: 211-497-0