(2-Iodophenyl)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L15116.06EA 65.6 EUR
L15116.06 L15116.03
(2-Iodophenyl)acetic acid ≥98%
(2-Iodophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262,05 g/mol
Smeltpunt: 115…117 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00046546
CAS-nummer: 18698-96-9
EINECS: 000-000-0