Periodic acid 0,5% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
1.00482.1000EA 68.4 EUR
1.00482.1000
Periodic acid 0,5% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Periodic acid
Voor de PAS-reactie die wordt gebruikt om aldehyde en mucosubstanties in microscopie te detecteren
Perjoodzuur voor het perjoodzuur Schiff, of PAS-reactie, wordt gebruikt voor het afleiden van mucopolysacchariden, glycogeen, muco- en glycoproteïnen, glyco-, fosfolipiden, basale membranen en collageen. Het materiaal wordt behandeld met perjoodzuur Perjoodzuur waardoor aldehydegroepen ontstaan die reageren met Schiff's reagens en een felrode kleurreactie geven, waardoor de kernen blauw lijken.
Het is een IVD/CE geregistreerd & gecertificeerd product dat door zijn uitstekende kwaliteit kan worden toegepast in de klinische diagnostiek.
Formule: H₅IO₆
MW: 227,94 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011344
CAS-nummer: 10450-60-9
UN: 3264
ADR: 8,III
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/77/779077.jpg IVDLogo
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Nuclei Blauw
polysaccharides paars
glycogeen paars
neutrale mucopolysacchariden paars
mucoproteins paars
glycoproteins paars
glycolipids paars
phospholipids paars
Basement membraan paars
Collageen paars