1,1,2-Trichloro-3,3,3-trifluoropropene ≥97%
Gevaar
L09263.14EA 349 EUR
L09263.14
1,1,2-Trichloro-3,3,3-trifluoropropene ≥97%
1,1,2-Trichloro-3,3,3-trifluoropropene
Formule: C₃Cl₃F₃
MW: 199,39 g/mol
Kookpunt: 88 °C
Smeltpunt: –114 °C
Dichtheid: 1,617
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00013672
CAS-nummer: 431-52-7
EINECS: 207-075-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III