Fumaroyl chloride 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO165971000EA 136 EUR
ACRO165971000 ACRO165970250 ACRO165975000
Fumaroyl chloride 95%
Fumaroyl chloride
Formule: C₄H₂Cl₂O₂
MW: 152,96 g/mol
Kookpunt: 161…164 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 1,41 g/cm³
Vlampunt: 73 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00000733
CAS-nummer: 627-63-4
EINECS: 211-005-4
UN: 1780
ADR: 8,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %