Fumaroyl chloride 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A14540.22EA 169 EUR
A14540.22 A14540.14
Fumaroyl chloride 95%
Fumaroyl chloride
Formule: C₄H₂Cl₂O₂
MW: 152,96 g/mol
Kookpunt: 159…161 °C
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 1,413
Vlampunt: 73 °C (163 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000733
CAS-nummer: 627-63-4
EINECS: 211-005-4
UN: 1780
ADR: 8,II