Ethyl oleate 70%, tech.
Leverancier: Thermo Scientific
A15601.0IEA
391
EUR
A15601.0I
A15601.0B
A15601.30
Ethyl oleate 70%, tech.
Ethyl oleate
Formule:
C₂₀H₃₈O₂ MW: 310,52 g/mol Kookpunt: 205…208 °C Smeltpunt: –32 °C Dichtheid: 0,87 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009579 CAS-nummer: 111-62-6 EINECS: 203-889-5 Merck Index: 12,06965 |