Diethyl maleate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
L03876.30EA
36.2
EUR
L03876.30
L03876.06
L03876.0B
Diethyl maleate ≥97%
Diethyl maleate
Formule:
C₈H₁₂O₄ MW: 172,18 g/mol Kookpunt: 221…224 °C Smeltpunt: –11 °C Dichtheid: 1,064 Vlampunt: 93 °C (199 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009191 CAS-nummer: 141-05-9 EINECS: 205-451-9 Merck Index: 13,03150 |