Diethyl fumarate 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO114382500EA
62.7
EUR
ACRO114382500
ACRO114380100
ACRO114380010
Diethyl fumarate 98%
Diethyl fumarate
Formule:
C₈H₁₂O₄ MW: 172,18 g/mol Kookpunt: 218…219 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 1…2 °C Dichtheid: 1,05 g/cm³ Vlampunt: 91 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00064455 CAS-nummer: 623-91-6 EINECS: 210-819-7 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4396 to 1.4416 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
![](/m-be.vwr.com/nl_BE/images/about_vwr_275x315.jpg)