4-Pentenoic acid 99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO269021000EA
375
EUR
ACRO269021000
ACRO269020250
ACRO269020050
4-Pentenoic acid 99%
4-Pentenoic acid
Formule:
C₅H₈O₂ MW: 100,12 g/mol Kookpunt: 83…84 °C (12 mmHg) Smeltpunt: –22,5 °C Dichtheid: 0,975 g/cm³ Vlampunt: 89 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004408 CAS-nummer: 591-80-0 EINECS: 209-732-7 UN: 3265 ADR: 8,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4273 to 1.4303 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific gravity | (25°C) 0.971 to 0.979 |