Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
4-Pentenoic acid ≥98%
Leverancier: Alfa Aesar
Gevaar
A13991.14EA 117 EUR InStock
A13991.14 A13991.09 A13991.22
4-Pentenoic acid ≥98%
4-Pentenoic acid
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Kookpunt: 187 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: -18 °C
Dichtheid: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Brandingspunt: 89 °C (192 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004408
CAS-nummer: 591-80-0
EINECS: 209-732-7
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Bestelling
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal