Oleic acid, GPR RECTAPUR®, purified
Leverancier: VWR Chemicals
20447.293EA
54.6
EUR
20447.293
20447.362
20447.460
Oleic acid, GPR RECTAPUR®, purified
Oleic acid
Formule:
C₁₈H₃₄O₂ MW: 282,47 g/mol Kookpunt: 286 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 16,7 °C Dichtheid: 0,8946 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 180 °C Opslagtemperatuur: Vriezer |
MDL-nummer:
MFCD00064242 CAS-nummer: 112-80-1 EINECS: 204-007-1 Merck Index: 12,06965 |
Specificaties testresultaten
Acid value | 198 - 240 |
Iodine value | 92 - 100 |
Linoleic acid (C18:2) | Max. 18 % |
Oleic acid (C18:1) | Min. 72 % |
Palmitic acid | Max. 8 % |
Palmitoleic acid | Max. 1 % |
Stearic acid | Max. 4 % |