Oleic acid, Supelco®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
75090-25MLEA 367 EUR
75090-25ML 75090-5ML
Oleic acid, Supelco®
Oleic acid
Formule: C₁₈H₃₄O₂
MW: 282,47 g/mol
Kookpunt: 286 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 16,7 °C
Dichtheid: 0,8946 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 180 °C
Opslagtemperatuur: Vriezer
MDL-nummer: MFCD00064242
CAS-nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 12,06965
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/09/26836909.jpg