Maleïnezuur, Sigma-Aldrich®
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALM0375-100GEA 56.8 EUR
SIALM0375-100G SIALM0375-1KG SIALM0375-500G SIALM0375-25KG
Maleïnezuur, Sigma-Aldrich®
Maleïnezuur
Formule: C₄H₄O₄
MW: 116,07 g/mol
Kookpunt: 256 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 130…131 °C
Dichtheid: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 127 °C (gesloten beker)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00063177
CAS-nummer: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05726
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/21/2297221.jpg