Fumaarzuur
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Waarschuwing
EHERC13955500EA 78.2 EUR
EHERC13955500
Fumaarzuur
Fumaarzuur
Formule: C₄H₄O₄
MW: 116,07 g/mol
Kookpunt: 356 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 287 °C
Dichtheid: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 273 °C
MDL-nummer: MFCD00002700
CAS-nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308