Iodoethylene tech. 85%, Technical Grade
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
L12656.06EA
459
EUR
L12656.06
L12656.03
Iodoethylene tech. 85%, Technical Grade
Iodoethylene
Formule:
C₂H₃I MW: 153,95 g/mol Kookpunt: 55…56 °C Dichtheid: 2,080 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00039404 CAS-nummer: 593-66-8 EINECS: 209-801-1 |