Allyl isothiocyanate ≥94% stabilised
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L02901.06EA 31.7 EUR
L02901.06 L02901.18 L02901.30
Allyl isothiocyanate ≥94% stabilised
Allyl isothiocyanate
Formule: C₄H₅NS
MW: 99,16 g/mol
Kookpunt: 149…151 °C
Smeltpunt: –80 °C
Dichtheid: 1,013
Vlampunt: 46 °C (114 °F)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00004822
CAS-nummer: 57-06-7
EINECS: 200-309-2
UN: 1545
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00292