Maleinezuuranhydride ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A12178.0BEA
33.2
EUR
A12178.0B
A12178.0I
A12178.30
Maleinezuuranhydride ≥98%
Maleinezuuranhydride
Formule:
C₄H₂O₃ MW: 98,06 g/mol Kookpunt: 202 °C Smeltpunt: 52…56 °C Dichtheid: 1,48 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 103 °C (217 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005518 CAS-nummer: 108-31-6 EINECS: 203-571-6 UN: 2215 ADR: 8,III Merck Index: 13,05727 |