Maleinezuuranhydride ≥98%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
21409.298EA 66 EUR
21409.298
Maleinezuuranhydride ≥98%, TECHNICAL
Maleinezuuranhydride
Formule: C₄H₂O₃
MW: 98,06 g/mol
Kookpunt: 200 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 51…53 °C
Dichtheid: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 103 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005518
CAS-nummer: 108-31-6
EINECS: 203-571-6
UN: 2215
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05727
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/35/2297835.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 98 %