Citraconic anhydride 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO154792500EA 108 EUR
ACRO154792500 ACRO154791000 ACRO154790250 ACRO154790010
Citraconic anhydride 98%
Citraconic anhydride
Formule: C₅H₄O₃
MW: 112,08 g/mol
Kookpunt: 213 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 6…7 °C
Dichtheid: 1,245 g/cm³
Vlampunt: 101 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005522
CAS-nummer: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
UN: 2922
ADR: 8,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure