cis-2-Penten-1-ol ≥97% remainder mainly trans-isomer
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A14262.22EA 456 EUR
A14262.22 A14262.06 A14262.14
cis-2-Penten-1-ol ≥97% remainder mainly trans-isomer
cis-2-Penten-1-ol
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Kookpunt: 138 °C
Dichtheid: 0,853
Vlampunt: 48 °C (118 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00063208
CAS-nummer: 1576-95-0
EINECS: 216-415-7
UN: 1987
ADR: 3,III