3-Methyl-3-buten-1-ol 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO156635000EA
138
EUR
ACRO156635000
ACRO156631000
3-Methyl-3-buten-1-ol 97%
3-Methyl-3-buten-1-ol
Formule:
C₅H₁₀O MW: 86,13 g/mol Kookpunt: 132 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –82 °C Dichtheid: 0,85 g/cm³ Vlampunt: 36 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002933 CAS-nummer: 763-32-6 EINECS: 212-110-8 UN: 1987 ADR: 3,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4327 to 1.4347 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Insoluble matter | ≤0.0005 % |