3-Methyl-3-buten-1-ol ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B23398.ACEA 24.8 EUR
B23398.AC B23398.AE
3-Methyl-3-buten-1-ol ≥97%
3-Methyl-3-buten-1-ol
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Kookpunt: 130…133 °C
Smeltpunt: –82 °C
Dichtheid: 0,850
Vlampunt: 36 °C (97 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002933
CAS-nummer: 763-32-6
EINECS: 212-110-8
UN: 1987
ADR: 3,III