trans-3-Bromocinnamic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A16035.06EA 66.2 EUR
A16035.06 A16035.22 A16035.14
trans-3-Bromocinnamic acid ≥98%
trans-3-Bromocinnamic acid
Formule: C₉H₇BrO₂
MW: 227,06 g/mol
Kookpunt: 323 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 178…182 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004382
CAS-nummer: 14473-91-7
EINECS: 251-267-7