3-Chlorocinnamic acid predominantly trans ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A13416.18EA 126 EUR
A13416.18 A13416.30 A13416.09
3-Chlorocinnamic acid predominantly trans ≥98%
3-Chlorocinnamic acid
Formule: C₉H₇ClO₂
MW: 182,61 g/mol
Smeltpunt: 161…164 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004384
CAS-nummer: 1866-38-2
EINECS: 217-478-3