4-Chlorocinnamic acid
Leverancier: Molekula
MOLEM29907936EA 0 EUR
MOLEM29907936
4-Chlorocinnamic acid
4-Chlorocinnamic acid
Formule: C₉H₇ClO₂
MW: 182,61 g/mol
Kookpunt: 311 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 252…254 °C
MDL-nummer: MFCD00004396
CAS-nummer: 1615-02-7
EINECS: 216-564-8