trans-2-Methoxycinnamic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A15173.22EA
260
EUR
A15173.22
A15173.14
A15173.06
trans-2-Methoxycinnamic acid ≥98%
trans-2-Methoxycinnamic acid
Formule:
C₁₀H₁₀O₃ MW: 178,19 g/mol Smeltpunt: 183…186 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00064238 CAS-nummer: 1011-54-7 EINECS: 213-785-1 |