3,4-Dimethoxycinnamic acid predominantly trans 99%
Waarschuwing
A10356.22EA 153 EUR
A10356.22 A10356.14
3,4-Dimethoxycinnamic acid predominantly trans 99%
3,4-Dimethoxycinnamic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,21 g/mol
Kookpunt: 343 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 179…183 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004387
CAS-nummer: 2316-26-9
EINECS: 219-025-5