Sinapic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A15676.14EA
403
EUR
A15676.14
A15676.03
A15676.06
Sinapic acid ≥98%
Sinapic acid
Formule:
C₁₁H₁₂O₅ MW: 224,21 g/mol Kookpunt: 378 °C (1013 hPa) Smeltpunt: ∼ 195 °C (ontbinding) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004401 CAS-nummer: 530-59-6 EINECS: 208-487-3 |