3,4,5-Trifluorocinnamic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B23894.06EA 203 EUR
B23894.06 B23894.03
3,4,5-Trifluorocinnamic acid ≥97%
3,4,5-Trifluorocinnamic acid
Formule: C₉H₅F₃O₂
MW: 202,13 g/mol
Smeltpunt: 195…199 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00083529
CAS-nummer: 152152-19-7