Cinnamyl alcohol ≥98% (trans-isomers)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO148525000EA
48.3
EUR
ACRO148525000
ACRO148520050
ACRO148521000
ACRO148522500
Cinnamyl alcohol ≥98% (trans-isomers)
Cinnamyl alcohol
Formule:
C₉H₁₀O MW: 134,18 g/mol Kookpunt: 256 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 31…35 °C Dichtheid: 1,04 g/cm³ Vlampunt: 126 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002921 CAS-nummer: 104-54-1 EINECS: 203-212-3 Merck Index: 13,02325 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to light yellow Fused crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 31 to 35 °C |
GC | ≥97.5 % |