3-Butyne-2-one ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
L05527.06EA
216
EUR
L05527.06
L05527.03
L05527.14
3-Butyne-2-one ≥98%
3-Butyne-2-one
Formule:
C₄H₄O MW: 68,08 g/mol Kookpunt: 84…86 °C Dichtheid: 0,870 Vlampunt: –1 °C (30 °F) |
MDL-nummer:
MFCD00008775 CAS-nummer: 1423-60-5 EINECS: 215-834-2 UN: 1992 ADR: 3,II |