2-Butynoic acid ethyl ester ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
B25370.06EA
86.9
EUR
B25370.06
B25370.14
B25370.03
2-Butynoic acid ethyl ester ≥98%
2-Butynoic acid ethyl ester
Formule:
C₆H₈O₂ MW: 112,13 g/mol Kookpunt: 163 °C Dichtheid: 0,967 Vlampunt: 53 °C (127 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00015182 CAS-nummer: 4341-76-8 EINECS: 224-395-6 UN: 3272 ADR: 3,III |