2-Butynoic acid methyl ester 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO223490010EA
54.9
EUR
ACRO223490010
ACRO223490250
ACRO223490050
2-Butynoic acid methyl ester 97%
2-Butynoic acid methyl ester
Formule:
C₅H₆O₂ MW: 98,1 g/mol Kookpunt: 76…77 °C (80 mmHg) Dichtheid: 0,98 g/cm³ Vlampunt: 45 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009273 CAS-nummer: 23326-27-4 UN: 3272 ADR: 3,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |