2-Butynoic acid 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO308060050EA 159 EUR
ACRO308060050 ACRO308060010
2-Butynoic acid 98%
2-Butynoic acid
Formule: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Kookpunt: 203 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 74…78 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004363
CAS-nummer: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 78 °C
GC ≥97.5 %