4-Pentynoic acid 95%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
L09282.03EA
52.5
EUR
L09282.03
L09282.06
4-Pentynoic acid 95%
4-Pentynoic acid
Formule:
C₅H₆O₂ MW: 98,1 g/mol Kookpunt: 109…110 °C (30 mmHg) Smeltpunt: 51…58 °C Vlampunt: 75 °C (167 °F) |
MDL-nummer:
MFCD00004407 CAS-nummer: 6089-09-4 EINECS: 228-028-0 UN: 3261 ADR: 8,II |