5-Hexyn-1-ol ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
43370.06EA 117 EUR
43370.06 ABCRAB211314.0001 43370.03 43370.14
5-Hexyn-1-ol ≥97%
5-Hexyn-1-ol
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Kookpunt: 73…75 °C (15 mmHg)
Dichtheid: 0,880
Vlampunt: 70 °C (158 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002980
CAS-nummer: 928-90-5