3-Ethyl-1-pentyne-3-ol ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L06335.14EA 277 EUR
L06335.14 L06335.06
3-Ethyl-1-pentyne-3-ol ≥98%
3-Ethyl-1-pentyne-3-ol
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Kookpunt: 138…140 °C
Dichtheid: 0,873
Vlampunt: 38 °C (100 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00014392
CAS-nummer: 6285-06-9
EINECS: 228-512-1
UN: 1987
ADR: 3,III