2-Methyl-3-butyne-2-ol 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO156820010EA 58.6 EUR
ACRO156820010 ACRO156822500 ACRO156820025
2-Methyl-3-butyne-2-ol 98%
2-Methyl-3-butyne-2-ol
Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kookpunt: 104 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 3 °C
Dichtheid: 0,8608 g/cm³
Vlampunt: 21 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004467
CAS-nummer: 115-19-5
EINECS: 204-070-5
UN: 1987
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06113
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
GC ≤1.0 % tetrahydrofuran
Color scale ≤100 APHA
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.05 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Strontium (Sr) ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.035 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %