4-Methyl-1-pentyne-3-ol ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L05318.09EA 124 EUR
L05318.09 L05318.18
4-Methyl-1-pentyne-3-ol ≥97%
4-Methyl-1-pentyne-3-ol
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Kookpunt: 133…134 °C
Dichtheid: 0,929
Vlampunt: 41 °C (105 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00039847
CAS-nummer: 565-68-4
EINECS: 209-287-9
UN: 1987
ADR: 3,III