4,4-Dimethyl-2-pentyne ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L10210.03EA 60.8 EUR
L10210.03 L10210.06
4,4-Dimethyl-2-pentyne ≥97%
4,4-Dimethyl-2-pentyne
Formule: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Kookpunt: 82 °C
Smeltpunt: –82,4 °C
Dichtheid: 0,718
Vlampunt: –10 °C (14 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00041613
CAS-nummer: 999-78-0
ADR: 3,II